Prüfen Sie, ob im Drainagesystem die Flüssigkeit ungehindert abfließt:
Gießen Sie Wasser oder Isopropanol in den Ablauf des Solvent-Racks.
Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit am System-Drainage-Ablauf austritt und in den Abfallbehälter abfließt.
Tritt an einer Stelle Flüssigkeit aus, beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit.