1. Stecken Sie einen Schlüssel in das Schloss auf der einen Seite des Systemsockels.
Abbildung: Einstecken der Systemsockelschlüssel
  1. Stecken Sie einen Schlüssel in das Schloss auf der anderen Seite des Systemsockels.
  2. Entsperren Sie den Systemsockel, indem Sie die Schlüssel wie unten gezeigt drehen.
    In der entsperrten Position können die Schlüssel nicht aus dem Systemsockel gezogen werden.
  3. Entsperren des Systemsockels
    Abbildung: Entsperren des Systemsockels
  4. Verschieben Sie das System.
  5. Sperren Sie den Systemsockel (siehe Sperren des Systemsockels).