Beachten Sie beim Betrieb des Systems folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
WARNUNG
Teile in Bewegung
Teile im Autosampler sind in Bewegung, wenn der Autosampler eine Probenanalyse vorbereitet und durchführt. Diese Teile können eine Klemmgefahr darstellen, die Verletzungen verursachen kann.
  • Halten Sie die Autosamplertüren geschlossen, wenn der Autosampler eine Probenanalyse vorbereitet und durchführt.
  • Während dieser Phasen leuchtet die LED-Leiste am Autosampler blau.
WARNUNG
Brennbare und Gefährliche Dämpfe von verschütteten Proben
Brennbare oder gefährliche Dämpfe von verschütteten Proben können sich im Autosampler ansammeln. Dies birgt Gefahren für Gesundheit und Sicherheit.
  • Achten Sie darauf, dass Probenhalter und Probenplatten korrekt in den Segmenten stehen.
  • Wenn Sie Probenhalter verwenden, setzen Sie die Probenfläschchen ein, bevor Sie die Probenhalter in den Drehteller stellen.
  • Wenn Proben im Autosampler verschüttet wurden, schalten Sie den Autosampler aus. Wischen Sie die verschüttete Probe auf und lassen Sie die Autosamplertür offen. Warten Sie eine angemessene Zeit lang, bis die Stelle der verschütteten Probe getrocknet ist und sich sämtliche Dämpfe aufgelöst haben, bevor Sie den Autosampler wieder in Betrieb nehmen.
VORSICHT
Heiße Oberflächen
Oberflächen im Inneren des Systems können sich während des Betriebs erhitzen. Das Berühren von heißen Komponenten kann zu Verbrennungen führen.
Warten Sie, bis die heißen Oberflächen abgekühlt sind, bevor Sie diese berühren.
ACHTUNG
Beachten Sie auch folgende Hinweise:
  • Um zu vermeiden, dass durch eventuelle Undichtigkeiten oder ein Trockenlaufen der Pumpe Schäden entstehen, stellen Sie immer die untere Druckgrenze für die Pumpe ein.
  • Wenn eine Undichtigkeit im Gerät auftritt, schalten Sie den Pumpenfluss ab und beheben Sie umgehend die Ursache für die Undichtigkeit.
  • Überzeugen Sie sich immer, dass der Autosampler eingeschaltet ist, ehe der Pumpenfluss an ist und sich Druck aufbaut. Ist der Autosampler ausgeschaltet, zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls, stoppen Sie den Pumpenfluss und warten Sie, bis der Druck auf null ist, bevor Sie den Autosampler und die anderen Module wieder einschalten.