Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
WARNUNG
Scharfe Spitze der Injektionsnadel
Die Injektionsnadel besitzt eine scharfe Spitze, die Verletzungen der Haut verursachen kann.
Berühren Sie niemals die Nadelspitze, um Personenschäden zu vermeiden.
VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Die System-Module sind zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden an den System-Modulen zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um die Module zu greifen und zu transportieren, sind zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um sie anzuheben oder zu verschieben.
  • Mindestens zwei Personen sind insbesondere erforderlich, wenn die Module in den Systemturm gehoben oder aus dem Systemturm entfernt werden.
  • Verwenden Sie für den Transport der Module die Tragegriffe, die mit den Modulen mitgeliefert wurden. Transportieren Sie oder heben Sie die Module niemals an den Gerätetüren. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder der Module. Überprüfen Sie, dass die Tragegriffe korrekt angeschraubt sind und nicht herausrutschen können.
VORSICHT
Stromschlag oder Schäden am Gerät
Auch im ausgeschalteten Zustand fließt im Gerät Strom, solange das Netzkabel eingesteckt ist. Reparaturen am Gerät, während das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, können zu Personenschäden führen.
  • Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, bevor Sie Reparaturen im Geräteinneren durchführen.
  • Sollten Sie Gehäuseabdeckungen oder Seitenwände entfernen müssen, schließen Sie das Netzkabel keinesfalls an das Gerät an, solange die Abdeckungen und Seitenwände noch nicht montiert sind.
ACHTUNG
Selbst wenn Sie den Vanquish-Systemturm nur geringfügig auf dem Arbeitstisch verschieben, kann der Systemsockel beschädigt und dessen Funktionalität beeinträchtigt werden.
Bevor Sie den Systemturm verschieben, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln.
Hinweise für das Erweitern des Systemturms
Beachten Sie Folgendes:
WARNUNG
Kippgefahr beim Systemturm
Eine Konfiguration mit nur einem Turm kann die maximal erlaubte Höhe überschreiten. Wenn die Systemkonfiguration höher ist, stellt der Systemturm eine Kippgefahr dar, von der eine Verletzungsgefahr ausgehen kann.
Wenn Ihre Konfiguration höher ist, müssen Sie den Turm mit einem der folgenden Sicherheitsmaßnahmen stabilisieren:
  • Verwenden Sie eines der Kits zur Stabilisierung des Turms (siehe Tabelle unten).
  • Bauen Sie das System in zwei separaten Türmen auf.
Die Tabelle zeigt, welches Kit zur Stabilisierung des Turms Sie für welche Systemhöhe benötigen. Die Höhen werden von der Tischoberfläche bis zur Solvent Rack-Reling gemessen. Aufgrund von Produktions- und Installations-Toleranzen kann die tatsächliche Höhe des Turms bis zu 2 cm höher sein als die maximale Höhe. Diese Toleranz ist akzeptabel.
Turmhöhe
Erforderliches Kit zur Stabilisierung
Bis zu 100 cm
Keines
Beispiel: Konfiguration mit Pumpe, Autosampler, Säulenthermostat und Variablen Wellenlängendetektor
Bis zu 123 cm
Eines der folgenden Kits:
  • Bench Clamp Kit
  • Stack Stabilizer Kit
  • IonBench mit Montage-Kit für den Systemturm
Bis zu 139 cm
Bench Clamp Kit
139 cm und höher
Bauen Sie das System in zwei separaten Türmen auf