VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Die System-Module sind zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden an den System-Modulen zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um die Module zu greifen und zu transportieren, sind zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um sie anzuheben oder zu verschieben.
  • Mindestens zwei Personen sind insbesondere erforderlich, wenn die Module in den Systemturm gehoben oder aus dem Systemturm entfernt werden.
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
  1. Wenn Sie den Moduleinschub in ein Gehäuse im Systemturm installieren, kontrollieren Sie, dass das Gehäuse ordnungsgemäß im Turm platziert ist.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drücken Sie alle Schläuche und Kapillaren, die sich im Schlauchkanal der Vanquish Neo-Systemmodule befinden, in den Schlauchkanal hinein. Andernfalls können Sie den Moduleinschub im nächsten Schritt nicht richtig in das Gehäuse einsetzen.
  2. Prüfen Sie am Moduleinschub, ob Sie die Unverlier­barkeits­schrauben mit den Fingern hin und her bewegen können. Wenn Sie dies nicht können, schrauben Sie sie so weit ein, bis Sie es können.
  3. Setzen Sie den Moduleinschub in das Gehäuse ein. Für die folgenden Schritte sind mindestens zwei Personen erforderlich:
  1. Greifen Sie den Moduleinschub auf beiden Seiten von unten.
  2. Heben Sie den Moduleinschub auf Gehäusehöhe an.
  3. Platzieren Sie den Moduleinschub so im Gehäuse, dass sich das Modul circa 25 cm weit im Gehäuse befindet.
  4. Schieben Sie den Moduleinschub auf die Schienen und in das Gehäuse, bis sich das Modul vollständig im Gehäuse befindet.
Einsetzen des Moduleinschubs
Abbildung: Einsetzen des Moduleinschubs
  1. Damit Sie den Moduleinschub leichter im Gehäuse befestigen können, ziehen Sie den Moduleinschub circa 5 mm Millimeter heraus.
  2. Bewegen Sie jede Unverlierbarkeitsschraube mit dem Schrauben­dreher hin und her und drücken Sie sie dabei nach innen, bis die Schraube in das Gewinde gleitet.
  3. Schieben Sie den Moduleinschub bis zum Anschlag in das Gehäuse zurück.
  4. Ziehen Sie die vier Unverlierbarkeitsschrauben des Moduleinschubs gleichmäßig und schrittweise handfest an.
  5. ACHTUNG
    • Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest angezogen sind. Ziehen Sie den Moduleinschub an der Leckage-Wanne nach vorn und kontrollieren Sie, ob sich die Schrauben bewegen. Bewegen sie sich nicht, ist der Moduleinschub ordnungsgemäß installiert.
    • Wenn sich die Schrauben bewegen, ziehen Sie diese nach. Wird ein Drehmomentschraubendreher verwendet, ist das empfohlene Drehmoment 1,2 Nm.
  6. Um das Modul anzuschließen, folgen Sie den Schritten in Installation.
  7. Lassen Sie die Seriennummer des Systems von einem Thermo Fisher Scientific Servicetechniker in das Systemmodul programmieren.