In diesem Abschnitt finden Sie einen Leitfaden zur Fehlersuche für den Betrieb des Vanquish Neo-Systems.
Er gibt Informationen zu Fehlerbildern und Ursachen, die direkt mit den LC-Systemmodulen zusammenhängen. Entnehmen Sie Informationen zur Fehlersuche in der Chromatographie im Allgemeinen und bei speziellen Applikationen der Fachliteratur.
Das Vanquish User Interface bietet einige Skripte zur Suche von Fehlern im System.
Probleme bei der Detektion
Problem
Skript
  • Hoher Säulen-Rück­druck
  • Überdruck­ab­schaltung
  • Schlechte Präzision der Peak­flächen
  • Kontinuierlich steigender Druck
  • Kein Fluss oder die Pumpe gibt eine Meldung aus, nach der sie den Fluss nicht regeln kann
D01 - Systemrückdruck testen
  • Niedriger Säulen­druck
  • Retentions­zeit­schwankungen
  • Schlechte Präzision der Peak­flächen
  • Kein Fluss oder die Pumpe gibt eine Meldung aus, nach der sie den Fluss nicht regeln kann
D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = System)
Probleme während der Analyse
Problem
Skript
Die Injektion oder Sequenz wurde abgebrochen und das automatisch gestartete B03 - System reinigen-Skript schlägt fehl
Führen Sie das Skript aus: B03 - System reinigen.
Sonstige Probleme
Problem
Skript
Fehlerzustand: Eine oder mehrere LED-Leisten leuchten rot und das Vanquish User Interface zeigt an, dass sich das System in einem Fehlerzustand befindet.
1. Führen Sie das Skript aus: B04 - Systemselbsttest.
2. Prüfen Sie, ob der Systemstatus ok ist (Symbol ist grün).
3. Falls nicht, prüfen Sie das Benachrichtigungsfenster auf Meldungen und beheben Sie das Problem (siehe Meldungen).
Systemeinstellungen passen nicht zueinander
Um beim System oder bei einzelnen Systemmodulen die werksseitigen Standardwerte wiederherzustellen, führen Sie das Skript aus: E02 – Auf System-Werkseinstellungen zurücksetzen.
Die Systemeinstellungen konnten nicht abgerufen und das System konnte nicht korrekt initialisiert werden
Führen Sie das Skript mit den für Ihre Konfiguration und ihren Workflow geeigneten Parameter durch: E01 - Systemeinrichtung starten.
Das Ändern des Fluidiksystems oder des Workflows (A06 - Fluidiksystem/Workflow ändern) wurde nicht erfolgreich abgeschlossen und nur wenige Skripte stehen zur Verfügung
Suchen Sie in den folgenden Abschnitten in der Tabelle, welche die entsprechende Art von Fehlerbild behandelt, nach möglichen Ursachen und lesen Sie die Beschreibung zur Abhilfe, um das Problem schnell zu lösen.