Bauen Sie die Halterung der Isolierabdeckung wieder ein, indem Sie die Halterung in die Auflageschienen drücken bis sie einrastet.
Ziehen Sie die Nadeleinheit mit der Hand leicht nach vorn heraus.
Sichern Sie die Nadeleinheit.
Wenn die Probenschleife entfernt wurde: Bauen Sie die Probenschleife wieder ein. Folgen Sie den Installationsschritten in Abschnitt Einbauen der Probenschleife.
Führen Sie die Kapillare von der Probenschleife durch die Halterung der Isolierabdeckung zum Injektionsventil.
Entsichern Sie die Nadeleinheit.
Bauen Sie die Isolierabdeckung wieder ein.
Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter wieder ein. Der Autosampler führt einen Selbsttest durch. Die Nadel wird initialisiert und justiert ihre Position.
Abhängig vom Tausch:
Stellen Sie die entsprechenden Parameter im Chromatographie-Datensystem ein, zum Beispiel NeedleChanged und NeedleSeatChanged.