TIPP
Eine beschädigte Nadeleinheit verursacht auch Schäden am Nadelsitz. Daher wird empfohlen, den Nadelsitz immer zusammen mit der Nadeleinheit zu tauschen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Probenschleife. Folgen Sie den Schritten zum Entfernen der Probenschleife in Kapitel Entfernen der Probenschleife. Die Verbindung zum Injektionsventil kann angeschlossen bleiben.
  2. Ziehen Sie die Nadeleinheit mit der Hand leicht nach vorn heraus.
  3. Sichern Sie die Nadeleinheit.
  4. Lösen Sie die zwei Schrauben, die die Nadeleinheit am Nadelschlitten befestigen, mit dem Schraubendreher.
  5. 1
    Abbildung: Abschrauben der Nadeleinheit
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Schrauben zur Befestigung der Nadeleinheit am Nadelschlitten
  6. Ziehen Sie die Nadeleinheit leicht nach vorn und weg vom Nadelschlitten.
ACHTUNG
Die Öffnung für die Positionierkante ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.
Achten Sie darauf, dass kein Staub und keine Schmutzpartikel in das Innere des Autosamplers gelangen.
WARNUNG
Scharfe Spitze der Injektionsnadel
Die Injektionsnadel besitzt eine scharfe Spitze, die Verletzungen der Haut verursachen kann.
Berühren Sie niemals die Nadelspitze, um Personenschäden zu vermeiden.
ACHTUNG
Die Nadel in der Nadeleinheit ist nicht befestigt.
  • Entfernen Sie die Nadeleinheit vorsichtig, nachdem Sie sie abgeschraubt haben.
  • Gehen Sie vorsichtig mit der Ersatz-Nadeleinheit um, insbesondere nach dem Entfernen der Transportsicherung.
  1. Entpacken Sie die Ersatz-Nadeleinheit.
  2. Verwenden Sie die Nadeleinheit mit montierter Transportsicherung. Die Transportsicherung wird beim Einsetzen der Nadeleinheit automatisch gelöst und kann anschließend entfernt werden.
  3. Positionieren Sie die Ersatz-Nadeleinheit auf dem Nadelschlitten. Beachten Sie folgende Hinweise:
    • Die vorstehende Kante auf der Rückseite der Nadeleinheit muss in die vorgesehene Öffnung am Nadelschlitten passen (siehe Abbildung).
    • Die Erhöhung an der Rückseite der Nadeleinheit muss in die Aussparung am Nadelschlitten passen.
  4. Montieren der Nadeleinheit am Nadelschlitten
    Abbildung: Montieren der Nadeleinheit am Nadelschlitten
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Öffnung am Nadelschlitten
    2
    Vorstehende Kante an der Nadeleinheit
  5. Setzen Sie die zwei Schrauben an der Nadeleinheit ein und ziehen Sie sie fest.
  6. Prüfen Sie, ob sich Sperre und Niederhalter leicht anheben lassen.
  7. Anheben der Sperre für den Niederhalter
    Abbildung: Anheben der Sperre für den Niederhalter
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Sperre für den Niederhalter
    2
    Niederhalter
  8. Entsichern Sie die Nadeleinheit.
  9. Bewegen Sie die Nadeleinheit leicht nach hinten über den Waschport.
  10. Fahren Sie mit den Schritten in Kapitel Abschließen des Tauschs von Nadelsitz und Nadeleinheit fort.