Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drücken Sie die Taste SERVICE zweimal, um die Nadel in die zweite Service-Position über dem Waschport zu bewegen.
  2. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter aus.
  3. Entfernen Sie die Isolierabdeckung.
  4. Entfernen Sie die Kapillare aus der Halterung der Isolierabdeckung.
  5. Drücken Sie die Halterung der Isolierabdeckung zusammen und schieben Sie sie hoch, um sie zu entfernen.
Abbildung: Entfernen der Halterung der Isolierabdeckung
ACHTUNG
Der Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz kann beschädigt werden, wenn er nicht korrekt verwendet wird.
  • Setzen Sie den Nadelsitz-Steckaufsatz vollständig in den Drehmoment-Schraubendreher ein.
  • Setzen Sie den Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz direkt auf den Nadelsitz.
  • Drücken oder ziehen Sie das Werkzeug nie mit unnötiger Kraft.
  1. Setzen Sie den Nadelsitz-Steckaufsatz in den Drehmoment-Schraubendreher ein.
  2. Setzen Sie den Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz auf den Nadelsitz.
  3. Drehen Sie das Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn, um den Nadelsitz zu entfernen.
  4. Abbildung: Entfernen des Nadelsitzes mit dem Drehmoment-Schraubendreher
  5. Entpacken Sie den Ersatz-Nadelsitz.
  6. Setzen Sie den Nadelsitz ein und drehen Sie ihm mit den Fingern im Uhrzeigersinn fest.
  7. Abbildung: Einsetzen des Nadelsitzes
  8. Verwenden Sie den Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Nadelsitz festzuziehen, bis die Drehmomentbegrenzung auslöst (erkennbar am hörbaren Klicken).
ACHTUNG
Andere Werkzeuge können den Nadelsitz beschädigen
Der Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz ist zum Festziehen des Nadelsitzes gedacht. Bei Verwendung dieses Werkzeugs wird der Nadelsitz korrekt festgezogen und wird nicht zu fest angezogen. Verwenden Sie kein anderes Werkzeug.
Abbildung: Festziehen des Nadelsitzes
  1. Je nach Art des Problems fahren Sie mit den Schritten in Kapitel Tauschen der Nadeleinheit oder Abschließen des Tauschs von Nadelsitz und Nadeleinheit fort.