Flussverbindungen zwischen den Modulen im Vanquish-System werden entweder durch den Schlauchkanal im System oder durch die Führungslöcher oder Kapillarclips geführt.
Kanal für die Durchführung der Schläuche, einschließlich Schlauchführungen
Um Schläuche und Verbindungen vom obersten Modul zum untersten Modul durch den Vanquish Neo-Systemturm zu führen, sind die stapelfähigen Module innen rechts mit einem Schlauchkanal ausgestattet. Der Schlauchkanal hat vier Schlauchführungen.
Drücken Sie die Schläuche oder Verbindungen in die Schlauchführungen.
Schlauchkanal mit Schlauchführungen (links: Ansicht von innen, rechts: von oben)
Abbildung: Schlauchkanal mit Schlauchführungen (links: Ansicht von innen, rechts: von oben)
Schlauchklammern
Es stehen Schlauchklammern zur Verfügung, um die Schläuche in ihrer Position zu halten. Schieben Sie die Seite mit der Klammer auf die Drainage-Leitung.
Abbildung: Schlauchklammer (links); Schlauchklammer installiert (rechts)
Führungslöcher und Kapillarclips
Die Systemmodule haben an bestimmten Positionen Führungslöcher und Kapillarclips. Führen Sie Flussverbindungen von einem Modul im Vanquish Neo-System zum nächsten Modul durch das entsprechende Führungsloch oder den Kapillarclip, wenn Sie in dieser Anleitung dazu aufgefordert werden.