Erforderliche Teile
Ersatz-Solvent Rack
Fusselfreies Tuch
Vorbereitungen
Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter (unterer Schalter am Systemsockel) aus.
Schalten Sie den System-Controller über seinen Ein-/Ausschalter (oberer Schalter am Systemsockel) aus.
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Entfernen und leeren Sie die Lösungsmittelschläuche:
- Schrauben Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter ab.
- Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche zusammen mit den Deckeln aus den Behältern.
- Schützen Sie die Lösungsmittelfilter in geeigneter Form gegen Verschmutzung.
- Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche von den Pumpeneingängen und legen Sie die freien Enden der Lösungsmittelschläuche in die Leckage-Wanne, um die Schläuche zu entleeren.
- Verschließen Sie die Anschlüsse für Lösungsmittel an der Pumpe mit geeigneten Verschlussstopfen.
Nehmen Sie Flüssigkeit, die aus den Schläuchen austritt, mit einem fusselfreien Tuch auf.
Entfernen Sie die Flüssigkeitsbehälter aus dem Solvent Rack.
Gehen Sie wie folgt vor
Heben Sie das Solvent Rack vorne an und ziehen Sie das Solvent Rack nach vorne heraus.
Ziehen Sie die Schläuche aus dem Schlauchkanal des Solvent Racks heraus.
Entfernen Sie den Einsatz für Flaschen aus dem Solvent Rack (siehe Entfernen des Einsatzes für Flaschen), wenn vorhanden.
Schieben Sie die Schläuche durch den Schlauchkanal des neuen Solvent Racks.
Setzen Sie das neue Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem obersten Systemmodul auf. Schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
Setzen Sie den Einsatz für Flaschen in das Solvent Rack ein (siehe Einsetzen des Einsatzes für Flaschen), wenn vorhanden.
Stellen Sie die Flüssigkeitsbehälter auf das Solvent Rack.
Verbinden Sie die Schläuche mit den Flüssigkeitsbehältern.
Verbinden Sie die Lösungsmittelschläuche mit den Pumpeneingängen.
Schalten Sie den System-Controller über seinen Ein-/Ausschalter (oberer Schalter am Systemsockel) ein.
Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter (unterer Schalter am Systemsockel) ein.
Bereiten Sie das System für die Erstinbetriebnahme vor. Siehe Vorbereiten der Pumpe für den ersten Betrieb.