Wann
  • Kugelventilproblem, das nicht durch Reinigen behoben werden konnte (zum Beispiel, anhaltende Undichtigkeit)
  • Beschädigung des Auslasskugelventils
Erforderliche Teile
Auslasskugelventil
Erforderliche Werkzeuge und zusätzliche Utensilien
  • Lösungsmittel, geeignet zum Purgen, um schädliche Substanzen herauszuspülen
  • Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Betroffene Teile am Pumpenkopf
312
Abbildung: Auslasskugelventil am Pumpenkopf
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Auslasskugelventil
3
U-Rohr
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie am Pumpenkopf das U-Rohr.
  2. Lösen und entfernen Sie das Auslasskugelventil mit den Fingern.
  3. Setzen Sie das neue Auslasskugelventil ein und drehen Sie es mit den Fingern fest.
  4. Verbinden Sie das U-Rohr am Pumpenkopf.
  5. Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.
  6. Überprüfen Sie das Kugelventil und die Anschlüsse optisch auf Anzeichen von Undichtigkeit. Ziehen Sie undichte Verbindungen nur fest, wenn das System druckfrei ist.
  7. Testen Sie die Pumpe auf Dichtigkeit. Führen Sie das Skript aus: D02 - Dichtigkeit der Neo-Pumpe testen.