Wann
  • Kugelventilproblem, das nicht durch Reinigen behoben werden konnte (zum Beispiel, anhaltende Undichtigkeit)
  • Beschädigung des Einlasskugelventils
Erforderliche Teile
Einlasskugelventil
Erforderliche Werkzeuge und zusätzliche Utensilien
  • Lösungsmittel, geeignet zum Purgen, um schädliche Substanzen herauszuspülen
  • Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Betroffene Teile am Pumpenkopf
123
Abbildung: Einlasskugelventil am Pumpenkopf
Nr.
Beschreibung
1
Lösungsmittelschlauch
2
Einlasskugelventil
3
Pumpenkopf
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie den Lösungsmittelschlauch am Einlasskugelventil.
  2. Lösen und entfernen Sie das Einlasskugelventil mit den Fingern.
  3. Drehen Sie das neue Einlasskugelventil mit den Fingern fest.
  4. Schließen Sie den Lösungsmittelschlauch an das Einlasskugelventil an.
  5. Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.
  6. Überprüfen Sie das Kugelventil und die Anschlüsse optisch auf Anzeichen von Undichtigkeit. Ziehen Sie undichte Verbindungen nur fest, wenn das System druckfrei ist.
  7. Testen Sie die Pumpe auf Dichtigkeit. Führen Sie das Skript aus: D02 - Dichtigkeit der Neo-Pumpe testen.