Der Pumpenkopf hat zwei Kugelventile: ein Einlasskugelventil und ein Auslasskugelventil.
12
Abbildung: Pumpenkopf-Kugelventile
Nr.
Beschreibung
1
Einlasskugelventil
2
Auslasskugelventil
Folgen Sie den Schritten für die Wartungsprozedur, die Sie ausführen möchten.
TIPP
Für das Kugelventil steht auch ein Skript zur Verfügung, dass Sie durch die Wartung führt. Führen Sie das Skript aus: C10 - Kugelventile der Neo-Pumpe reinigen oder auswechseln.