Wann
  • Einbau der Austausch-Pumpenkopfdichtungen, wenn Sie die Dichtungen zuvor entfernt hatten
  • Wiedereinbau einer Pumpenkopfdichtung, die sich bei der Wartung an Pumpenkopfteilen gelöst hatte
Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Pumpenkopfdichtungen
  • Schraubendreher, Torx T30
  • Spritze, gefüllt mit Isopropanol
  • Fusselfreies Tuch
Betroffene Teile am Pumpenkopf
123456
Abbildung: Pumpenkopfdichtungen (hier: linke Seite des Pumpenkopfs)
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1)
3
Pumpenkopfdichtung, für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5)
4
Hinterspülplatte
5
Schrauben der Hinterspülplatte
6
Kolben
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Nur beim Wiedereinbau einer Pumpenkopfdichtung: Reinigen Sie die Pumpenkopfdichtung mit Isopropanol und einem fusselfreien Tuch.
  2. Legen Sie die Pumpenkopfdichtung auf die Aufnahmenut.
11112
Abbildung: Aufnahmenuten für Pumpenkopfdichtungen (hier: linke Seite des Pumpenkopfs), im Pumpenkopf und in der Hinterspülplatte
Nr.
Beschreibung
1
Aufnahmenuten für Pumpenkopfdichtungen im Pumpenkopf, Dichtungen für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1)
2
Aufnahmenut für Pumpenkopfdichtung in Hinterspülplatte (Seite, die zum Pumpenkopf zeigt), Dichtung für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5)
  1. Drücken Sie die Pumpenkopfdichtung mit den Fingern so weit wie möglich in die Nut.
Abbildung: Pumpenkopfdichtungen eingebaut, in Pumpenkopf und Hinterspülplatte (hier: linke Seite des Pumpenkopfs)
  1. Legen Sie die Hinterspülplatte auf den Pumpenkopf und setzen Sie die Schrauben ein.
  2. Abbildung: Schrauben der Hinterspülplatte (hier: linke Platte)
  3. Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit dem Schraubendreher fest.
  4. Ziehen Sie die Schrauben nochmals über Kreuz fest.
  1. Bauen Sie den Kolben ein. Siehe Einbauen der Kolben.
  2. Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs.