Wann
Zum Tausch der Pumpenkopfdichtungen
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T30
  • Pinzette
Vorbereitungen
  1. Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
  2. Entfernen Sie die Kolben. Siehe Entfernen der Kolben.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
123456
Abbildung: Pumpenkopfdichtungen (hier: linke Seite des Pumpenkopfs)
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1)
3
Pumpenkopfdichtung, für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5)
4
Hinterspülplatte
5
Schrauben der Hinterspülplatte
6
Kolben
Gehen Sie wie folgt vor
Empfohlen: Tauschen Sie alle Pumpenkopfdichtungen des Pumpenkopfs zur gleichen Zeit (linke Seite und rechte Seite des Pumpenkopfs).
  1. Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben der Hinterspülplatte.
  2. Abbildung: Schrauben der Hinterspülplatte (hier: linke Platte)
  3. Nehmen Sie die Hinterspülplatte vom Pumpenkopf ab.
  1. Entfernen Sie alle Pumpenkopfdichtungen. Das geht einfacher, wenn Sie eine Pinzette benutzen.
11112
Abbildung: Pumpenkopfdichtungen (hier: linke Seite des Pumpenkopfs)
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1), befinden sich im Pumpenkopf
2
Pumpenkopfdichtung, für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5), befindet sich in der Hinterspülplatte, auf der Seite, die zum Pumpenkopf zeigt