Wann
Zum Tausch der Hinterspüldichtung
Erforderliche Werkzeuge
Dichtringwerkzeug
12123
Abbildung: Dichtringwerkzeug (links: Werkzeug geschlossen; rechts: Werkzeug offen)
Nr.
Beschreibung
1
Ausbaupin
2
Einbaupin
3
Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs
(Öffnen und Schließen ist nur bei Verwendung des Ausbaupins erforderlich)
Vorbereitungen
  1. Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
  2. Entfernen Sie den Kolben, für den Sie die Hinterspül­dichtung ersetzen möchten. Siehe Entfernen der Kolben.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
1342
Abbildung: Hinterspüldichtung (hier: für linken Kolben)
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Hinterspülplatte
3
Hinterspüldichtung
4
Kolben
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Öffnen Sie das Dichtringwerkzeug und drücken Sie den Ausbaupin bis zum Anschlag in die Hinterspülplatte.
  2. Abbildung: Hinterspüldichtung (hier: für linken Kolben)
  3. Schließen Sie das Dichtringwerkzeug und entfernen Sie das Werkzeug aus der Hinterspülplatte. Die Dichtung wird zusammen mit dem Werkzeug entfernt.
  4. Zum Entfernen der Dichtung vom Dichtringwerkzeug: Öffnen Sie das Werkzeug und ziehen Sie die Dichtung vom Werkzeug herunter. Eine Dichtung, die entfernt wurde, kann nicht wiederverwendet werden.