Der maximale Druck, den die Pumpe liefern kann, hängt wie folgt ab:
  • Eingestellte Flussrate
  • Viskosität des Lösungsmittels, das in einem der beiden Kanäle verwendet wird (Kanal A oder Kanal B)
Für die vorkalibrierten Lösungsmittel zeigt der Graph, wie der maximal verfügbare Pumpendruck von der eingestellten Flussrate und dem Kanal abhängt.
Abhängigkeit von verfügbarem Pumpendruck und Flussrate für Kanal A und Kanal B
Abbildung: Abhängigkeit von verfügbarem Pumpendruck und Flussrate für Kanal A und Kanal B
Beachten Sie für andere Lösungsmittel Folgendes:
  • Verwenden Sie für Gradienten-Flussraten bis 10 µL/min, das wässrige (schwache) Lösungsmittel in Kanal A und das organische (starke) Lösungsmittel in Kanal B.
  • Wenn die Gesamtflussrate 10 µL/min übersteigt und der erwartete Systemrückdruck 140 MPa (1400 bar) übersteigt, verwenden Sie das Lösungsmittel mit der höchsten Viskosität in Kanal A.
Im Betrieb überprüft die Pumpe kontinuierlich, ob sie die eingestellte Flussrate bei dem sich daraus ergebenden Druck liefern kann. Wenn der Systemrückdruck so hoch wird, dass die Pumpe die eingestellte Flussrate nicht liefern kann, passiert Folgendes:
  • Die Injektion oder Sequenz wird abgebrochen.
  • Es erscheint eine Meldung, die zum Beispiel darauf hinweist, dass die Pumpe den geforderten Fluss bei diesem Druck nicht liefern konnte (Code 4531) oder dass der Druck den absoluten Grenzwert überschritten hat (Code 4503).
Wenn Sie die Flussrate reduzieren, nimmt der Systemrückdruck ab. Gleichzeitig nimmt der von der Pumpe verfügbare Druck zu. Wenn die Pumpe die eingestellte Flussrate immer noch nicht liefern kann, reduzieren Sie den Systemrückdruck weiter. Zum Beispiel, indem Sie die Flussrate weiter reduzieren, die Säulentemperatur erhöhen oder den Innendurchmesser der Flusskapillaren erhöhen.