In der Tabelle sind die Sicherheitssymbole aufgeführt, die am Systemsockel, der Pumpe und dem Solvent Rack oder auf Aufklebern am System angebracht sind. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um eine Verletzungsgefahr für den Bediener und/oder Schäden am System zu vermeiden.
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Weist auf eine mögliche Gefährdung hin. Beachten Sie die Informationen in dieser Anleitung, um eine Verletzungsgefahr von Personen und/oder Schäden am Gerät zu vermeiden. | |
— Ο | Stromversorgung eingeschaltet Stromversorgung ausgeschaltet |
Bezeichnet einen Ein-/Ausschalter, der wechselweise als Ein- oder Aus-Taster für das System wirkt. | |
| Bezeichnet einen Ein-/Ausschalter, der den System-Controller ein- oder ausschaltet. |
| Weist auf Wechselstrom hin. |
Weist auf einen Anschluss mit einer Schutzerdung hin Kann verwendet werden, um eine Vorrichtung zur Schutzerdung anzuschließen, zum Beispiel eine Säule. |