Erlaubte Konzentrationen für die Pumpe:
Konzentration | Wert |
---|---|
Pufferkonzentration | k.A. |
Chloridkonzentration: | Weniger oder gleich 1 mol/L Hohe Chloridkonzentration: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie die Pumpe nach entsprechenden Anwendungen gründlich. |