Erlaubter pH-Bereich für die Pumpe:
Erlaubter pH-Bereich | Bemerkung |
---|---|
2-10 | pH-Werte von 2: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie die Pumpe nach entsprechenden Anwendungen gründlich. |
Erlaubter pH-Bereich für die Pumpe:
Erlaubter pH-Bereich | Bemerkung |
---|---|
2-10 | pH-Werte von 2: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie die Pumpe nach entsprechenden Anwendungen gründlich. |