Wann
TIPP
Bei konventioneller Verwendung des Vanquish Neo-Systems, wie in dieser Anleitung empfohlen, ist es im Normalfall ausreichend, die Pumpe regelmäßig zu spülen. Siehe Spülen der Pumpe zur Vermeidung von Kontamination.
Ziehen Sie zum Beispiel bei reproduzierbar auftretenden Störpeaks im Chromatogramm ohne Injektion einer Probe, eine schärfere Reinigungsprozedur in Betracht. Folgen Sie den Anweisungen.
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Geeignete Gegendruckkapillare, die circa 20 - 90 MPa bei einem Fluss von 50 µL/min mit Wasser erzeugt (zum Beispiel, nanoViper-Kapillare, Fused Silica, Innendurchmesser: 20 µm, Länge: 350 mm)
6 molare (6 M) Salpetersäure (HPLC-Qualität)
Abfallbehälter (zum Auffangen der Salpetersäure)
Frisches Wasser (HPLC-Qualität)
Frisches Acetonitril (HPLC-Qualität)
Neue Lösungsmittelbehälter mit frischem Lösungsmittel
Neue Fritten für die Lösungsmittelfilter
Gehen Sie wie folgt vor
Installieren Sie die Gegendruckkapillare am Pumpenausgang. Führen Sie das offene Ende der Kapillare in den Abfallbehälter.
Tauschen Sie die Fritten in den Lösungsmittelfiltern gegen neue Fritten.
Tauschen Sie den installierten Abfallbehälter gegen den neuen Abfallbehälter aus, um chemische Reaktionen der Salpetersäure mit dem Lösungsmittel im Abfallbehälter zu vermeiden.
Spülen Sie die Pumpe mit 6-molarer Salpetersäure für 2 Stunden mit 50% B bei einer Flussrate von 50 µL/min.
Spülen Sie die Pumpe mit frischem Wasser in HPLC-Qualität, bis der pH-Wert neutral ist.
Entfernen Sie den Abfallbehälter mit der Salpetersäure und installieren Sie wieder den zuvor installierten Abfallbehälter.
Spülen Sie die Pumpe mit frischem Acetonitril für 2 Stunden mit 50% B bei einer Flussrate von 50 µL/min.
Schließen Sie die neuen Lösungsmittelbehälter an, die frisches Lösungsmittel enthalten.
Entfernen Sie die Gegendruckkapillare und schließen Sie das System wieder entsprechend Ihrer Anwendung an.
Purgen Sie die Pumpe.
Äquilibrieren Sie das System.