Um das Gerät nach einer langfristigen Außerbetriebnahme wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie den Peristaltikschlauch in die Hinterspülpumpe ein.
Verbinden Sie den Hinterspülschlauch und die Lösungsmittelschläuche wieder mit den entsprechenden Behältern.
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Schalten Sie das Gerät ein. Beachten Sie Folgendes:
Situation | Aktion |
---|---|
Wenn das Gerät im Systemturm geblieben ist und alle Systemmodule abgeschaltet wurden. | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ein. |
Wenn der Gerätebetrieb nach einem Transport wieder aufgenommen wird. | Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein. |
Bereiten Sie die Pumpe für den Betrieb vor. Siehe Vorbereiten der Pumpe für den ersten Betrieb und Vorbereiten der Pumpe für den Betrieb.