1. Wenn Sie den Lösungsmitteltyp ändern möchten:
  1. Um den Lösungsmitteltyp A/B einzustellen, führen Sie das Skript aus: A01 - Lösungsmitteltypen der Neo-Pumpe einstellen.
  2. Um das System zu spülen, führen Sie das Skript aus: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit den folgenden Parametern: Lösungsmittel A/B und Nur aktualisieren = Aus).