Das Zubehörkit enthält die in der Tabelle aufgeführten Teile. Der Inhalt des Zubehörs kann jederzeit geändert werden und von den in dieser Anleitung enthaltenen Angaben abweichen. Aktuelle Informationen zum Inhalt des Zubehörkits bei Auslieferung des Geräts finden Sie in der beiliegenden Zubehörliste.
Informationen zur Nachbestellung finden Sie unter Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.
VN-P10-A Zubehörkit
Artikel | Menge im Zubehör |
---|---|
Silikonschlauch, 3 m | 1 |
Lösungsmittelschläuche (A, B) von Lösungsmittelbehälter zu den Eingängen der Absperrventile | 1 |
Schlauchadapter | 2 |
Lösungsmittelfilter, Filterhalter (ohne Filterfritte) | 6 |
Lösungsmittelfilter, Filterfritte, 10 µm | 6 |
Abfallleitung, für den Anschluss an den Pumpenausgang (Flowmeter-Ausgang) während des Purgens | 1 |
Viper-Verbindungsstück | 1 |
Rändelschraube für nanoViper-Fittinge | 2 |
Verschlussfitting, Viper, Titan | 3 |
Kappe zum Schließen von offenen Lösungsmittelschlauchenden (wenn nicht mit der Pumpe verbunden) | 6 |
Kappe zum Schließen von offenen Ports an der Pumpe (wenn keine Lösungsmittelschläuche angeschlossen sind) | 6 |
Spritze, Plastik, 12 mL | 2 |
Dichtringwerkzeug | 1 |
USB-Kabel, Typ A auf Typ B, High-speed, USB 2.0, Kabellänge: 0,5 m | 1 |
USB-Kabel, Typ A auf Typ B, High-speed, USB 2.0, Kabellänge: 5 m | 1 |
System-Interlink-Kabel (RJ45), 0,5 m | 1 |
Digitales I/O-Signalkabel, 5 m | 1 |
Spiralschlauch zum Umwickeln von Flüssigkeitsschläuchen und Kabeln | 1 m |
Schlauchführung (1,6 mm), arretiert einen Schlauch im Behälterdeckel | 5 |
Viper-Schutzverbinder für den Flowmeter-Ausgang | 1 |
Kappe zum Schließen des offenen Anschluss-Ports mit Viper-Schutzverbinder an der Pumpe (wenn keine Schläuche angeschlossen sind) | 1 |
VN-S01-A Zubehörkit
Artikel | Menge im Zubehör |
---|---|
Sicherungskit, Vanquish-System Das Kit enthält die passenden Sicherungen für die Vanquish-Systemmodule. | 1 |
Drainage-Kit, Vanquish-System, mit:
| 1 |
Drehmoment-Schraubendreher, Viper, Basiskomponente mit Verlängerung und Steckaufsätzen zum Festziehen der NanoViper-Verbindungen | 1 |
Papieretikett für den magnetischen Etikettenrahmen | 1 |
System-Interlink-Kabel (RJ45), 0,5 m | 1 |
Verschlusskappe zum Verschließen der Behälterdeckelöffnungen (20 Stück) | 1 |
Schlauchführung (3,0 mm), arretiert einen Schlauch im Behälterdeckel | 5 |
Schlauchführung (1,6 mm), arretiert einen Schlauch im Behälterdeckel | 5 |
Schlauchverbinder, gerade, für Schläuche mit I.D. 1,0 - 2,0 mm (5 Stück) | 1 |
Behälterdeckel | 6 |
Behälter, 1 L, mit Deckel | 6 |