Wann
Viper-Schutzverbinder verstopft (erkennbar am überschrittenen Maximaldruck)
Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Viper-Schutzverbinder
  • Drehmoment-Schraubendreher
Abbildung: Viper-Schutzverbinder am Flowmeter-Ausgang
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
  2. Entfernen Sie die Systemkapillare vom Flowmeter-Ausgang.
  3. Entfernen Sie den Viper-Schutzverbinder mit dem Drehmoment-Schraubendreher vom Flowmeter-Ausgang.
  4. Schrauben Sie den neuen Viper-Schutzverbinder mit dem Drehmoment-Schraubendreher in den Flowmeter-Ausgang.
  1. Schließen Sie ein Ende der Systemkapillare an den Viper-Schutzverbinder an.
  2. Schließen Sie das andere Ende der Systemkapillare je nach Workflow an.