Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Viper-Schutzverbinder aus dem Zubehör
  • Drehmoment-Schraubendreher
Abbildung: Viper-Schutzverbinder am Flowmeter-Ausgang
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie den vorinstallierten Blindstopfen vom Flowmeter-Auslass.
  2. Schrauben Sie den Viper-Schutzverbinder mit dem Drehmoment-Schraubendreher in den Flowmeter-Ausgang.
  1. Schließen Sie ein Ende der Systemkapillare an den Viper-Schutzverbinder an.
  2. Schließen Sie das andere Ende der Systemkapillare je nach Workflow an.
TIPP
Wenn Sie die Systemkapillare vom Flowmeter-Auslass entfernen (zum Beispiel für Pumpen-Diagnosetests oder Purge-Skripte), muss der Schutzverbinder im Flowmeter-Auslass verbleiben. Sollte sich der Verbinder beim Lösen mit der Systemkapillare mitdrehen, befestigen Sie beide mit Hilfe des Drehmoment-Schraubendrehers und versuchen Sie dann erneut, nur die Systemkapillare zu entfernen.