Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie die Pumpe für den Transport vor. Siehe Vorbereiten des Gerätes für den Transport.
  2. Bauen Sie den Systemturm ab. Siehe Abbauen des Systemturms.
VORSICHT
Gefahr durch Kontamination
Das Gerät wurde möglichweise während des Betriebs mit gefährlichen Substanzen kontaminiert, welche die Gesundheit des Servicepersonals gefährden können.
  • Dekontaminieren Sie alle Teile des Geräts, die Sie zur Reparatur zurückschicken möchten.
  • Füllen Sie das Gesundheits- und Sicherheitsformular ("Health and Safety Form") aus. Thermo Fisher Scientific nimmt keine Geräte zur Reparatur an, wenn das Gesundheits- und Sicherheitsformular fehlt, unvollständig ausgefüllt ist, oder nicht unterschrieben ist.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Folgen Sie den Anweisungen zum Auspacken in dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
    Verwenden Sie ausschließlich die Original-Verpackungsmaterialien und Originalverpackung. Ist die Originalverpackung nicht mehr verfügbar, können Sie geeignete Geräteverpackungen über die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation bestellen.
  1. Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst vor Ort, wenn Sie die Pumpe oder Teile des Systems für eine Reparatur an Thermo Fisher Scientific zurückschicken müssen.
Wiederaufnehmen des Gerätebetriebs nach einem Versand
Um das Gerät nach einem Versand zu installieren, folgen Sie den Anweisungen zum Aufbau des Systemturms in Installation.