Einsatz für Flaschen
Beschreibung
Best.-Nr.
Einsatz für Flaschen im Solvent Rack
6036.1371
USB-Isolator
Artikel
Best.-Nr.
USB-Isolator
Der USB-Isolator verbessert die Zuverlässigkeit der USB-Verbindung zwischen dem USB-Port eines HPLC-Systemmoduls und dem Datensystemrechner.
6287.0540
System-Arbeitstische und -Stabilisatoren
Artikel
Best.-Nr.
Bench Clamp Kit
Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 139 cm
6036.1740
Stack Stabilizer Kit
Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 123 cm
6036.1710
IonBench mit Montage-Kit für den Systemturm
Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 123 cm
6036.1720
Workflows
Beschreibung
Best.-Nr.
Tandem-Workflow-Kit für Direktinjektion, Vanquish Neo
Das Kit enthält alle Komponenten für den fluidischen Aufbau des Vanquish Neo Tandem-Direktinjektions-Workflows. Zusätzlich zum Kit benötigt der Workflow die folgenden Systemmodule:
  • 1x Vanquish Neo-System (Standardkonfiguration)
  • 1x Vanquish Neo-Säulenthermostat mit
    2x Ventilen mit niedriger Dispersion (2p-6p, 150 MPa) (Best.-Nr. 6250.1520)
  • 1x Vanquish Neo Binäre Pumpe
Informationen zum Aufbau des Vanquish Neo-Tandem-Direktinjektions-Workflows finden Sie im Vanquish Neo System User Guide, Version 2.0 oder höher.
6250.1030
Die Vanquish Neo Binäre Pumpe ist auch mit anderen Workflows und Systemkonfigurationen kompatibel. Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihre lokale Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.