Um den Gerätebetrieb für kurze Zeit zu unterbrechen (kurzzeitige Außerbetriebnahme), zum Beispiel über Nacht und mit eingebauter Säule, beachten Sie die folgenden Hinweise für die Vanquish-Systemmodule:
Gehen Sie wie folgt vor
Wenn eine Säule im Flussweg eingebaut ist: Spülen Sie die Säule mit 50% B mit dem 10-fachen des Säulenvolumens bei einer Flussrate abhängig von Ihrer Anwendung:
- Micro-LC-Anwendungen: zum Beispiel 5 µL/min
- Nano-LC-Anwendungen: zum Beispiel 200 nL/min
Fördern Sie ein geeignetes Lösungsmittel mit einer reduzierten, lösungsmittelsparenden Flussrate.
Bereiten Sie die Pumpe für den Betrieb vor, bevor Sie den Betrieb wieder aufnehmen. Siehe Vorbereiten der Pumpe für den Betrieb.