An folgenden Dingen können Sie erkennen, dass während des Systembetriebs ein Problem aufgetreten ist.
Indikator | Beschreibung |
---|---|
Statusanzeigen | Das System zeigt den Status folgender Komponenten an:
|
Alarme bei Undichtigkeiten | Undichtigkeiten stellen ein potentielles Risiko für die Sicherheit und für das Chromatographie-Ergebnis dar. Wenn der Leaksensor auf eine Undichtigkeit anspricht, ertönt daher ein akustisches Signal, erscheint eine Meldung im Benachrichtigungsfenster und die Statusanzeige leuchtet rot. Folgen Sie den Anweisungen unter Testen auf Undichtigkeit. |
Meldungen | Wenn die Firmware eines Systemmoduls ein Problem erkennt, erscheint eine Meldung in dem Benachrichtigungsfenster. Das Benachrichtigungsfenster speichert alle Warnungen und Fehler der Systemmodule und des System-Controllers seit dem letzten Booten des System-Controllers. |
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Meldungen und Störungen, die während des Systembetriebs auftreten können, und Sie finden Hilfe bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung.