Erforderliche Teile
  • Modul, das installiert werden soll
  • Sollte die Höhe des Turms 100 cm* überschreiten, benötigen Sie eines der folgenden Kits zur Stabilisierung des Turms:
Turmhöhe
Erforderliches Kit zur Stabilisierung
Bis zu 100 cm
Keines
Bis zu 123 cm
Eines der folgenden Kits:
  • Bench Clamp Kit
  • Stack Stabilizer Kit
  • IonBench mit Montage-Kit für den Systemturm
Bis zu 139 cm
Bench Clamp Kit
139 cm und höher
Bauen Sie das System in zwei separaten Türmen auf
*: Die Turmhöhe wird von der Tischoberfläche bis zur Solvent Rack-Reling gemessen. Aufgrund von Produktions- und Installations-Toleranzen kann die tatsächliche Höhe des Turms bis zu 2 cm höher sein als die maximale Höhe. Diese Toleranz ist akzeptabel.
Erforderliche Werkzeuge
  • Systemsockelschlüssel
  • Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
  1. Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
  2. Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
  3. Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus.
  4. Ziehen Sie alle Netzstecker.
  5. Entfernen Sie die Flüssigkeitsbehälter aus dem Solvent Rack.
  6. Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche und Hinterspülschläuche aus der Pumpe und ziehen Sie sie aus dem Solvent Rack.
  7. Drehen Sie das Display vollständig zur Seite.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Heben Sie das Solvent Rack vorne an und ziehen Sie das Solvent Rack nach vorne heraus.
  2. Heben Sie das zu installierende Modul mit Hilfe der Tragegriffe an. Setzen Sie das Modul ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem obersten Systemmodul auf. Schieben Sie das Modul nach hinten, bis es einrastet.
  1. Lösen Sie die Schrauben an den Tragegriffen mit einem Schraubendreher (TorxTM T20). Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
  2. Tragegriffe
    Abbildung: Tragegriffe
    Nr.
    Komponente
    1
    Tragegriffe
    2
    Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff)
  3. Entfernen Sie die Tragegriffe, indem Sie diese nach hinten aus den Schienen herausziehen.
Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
Abbildung: Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
  1. Setzen Sie das Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem obersten Modul auf. Schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
  2. Messen Sie die Höhe des Turms ausgehend von der Tischoberfläche bis zur Solvent-Rack-Reling und prüfen Sie, ob eine Turmstabilisierung nötig ist (siehe Erforderliche Teile). Stabilisieren Sie den Turm, falls erforderlich.
  3. Stellen Sie die Flüssigkeitsbehälter in das Solvent Rack.
  4. Stellen Sie die Flussverbindungen entsprechend dem gewünschten Workflow her.
  5. Schließen Sie die Signalkabel und das Netzkabel an das neue Modul an. Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Moduls.
  6. Schieben Sie den Systemturm zurück in Betriebsposition.
  7. Sperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln (siehe Sperren des Systemsockels).