Wann
Nach Einschalten des Systems und nach dem Vorbereiten der Pumpe für die Inbetriebnahme
Nach einer kurzzeitigen Außerbetriebnahme
Nach Änderung der Flussrate
Gehen Sie wie folgt vor
Überprüfen Sie, ob der Füllstand in den Flüssigkeitsbehältern für die Äquilibrierung ausreicht.
Schalten Sie den Pumpenfluss ein und äquilibrieren Sie das System wie folgt:
Äquilibrierungsschritte | Dauer |
---|---|
Heizen (oder Kühlen) der temperaturgeregelten Geräte im System (zum Beispiel das Flowmeter in der Pumpe) auf die Solltemperatur. | 5 Stunden, abhängig von der Retentionszeitgenauigkeit, die für die Anwendung benötigt wird |
Beobachten der Drift des Pumpendrucks sowie überprüfen, dass die Drift stabil in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegt | 5-24 Stunden, abhängig von der Retentionszeitgenauigkeit, die für die Anwendung benötigt wird |
Überprüfen Sie, ob der Füllstand in den Flüssigkeitsbehältern für die Analyse ausreicht.
Schließen Sie die Türen der Pumpe, soweit noch nicht geschehen.
TIPP
Um ein optimales Ergebnis erzielen zu können, betreiben Sie die Pumpe nicht mit einer trockenen Hinterspülung.
TIPP
Umstellen der Lösungsmittel oder Tauschen der Flüssigkeitsbehälter