ACHTUNG
Partikel und Luftblasen können die Pumpenfunktionalität beeinträchtigen
Einige Komponenten in der Pumpe sind nach der Lagerung oder bei der Auslieferung mit Isopropanol gefüllt.
Wann
Nach dem Einschalten des Systems
Nach der Installation von Komponenten in den Flusspfad
Erforderliche Teile
Lösungsmittel
Hinterspülflüssigkeit
Gehen Sie wie folgt vor
Überprüfen Sie den Füllstand in allen Vorratsbehältern.
Wenn Sie die Pumpe das erste Mal in Betrieb nehmen oder wenn Sie den Lösungsmitteltyp ändern möchten: Um den Lösungsmitteltyp A/B einzustellen, führen Sie das Skript aus:A01 - Lösungsmitteltypen der Neo-Pumpe einstellen.
Um die Pumpe zu spülen, führen Sie das Skript aus: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit den folgenden Parametern: Lösungsmittel A/B und Nur aktualisieren = Aus).