Ein-/Ausschalter und Hauptnetzschalter
Die Abbildung zeigt die Ein-/Ausschaltelemente des Systems.
213
Abbildung: Ein-/Ausschalter und Hauptnetzschalter
Nr.
Beschreibung
1
Ein- und Ausschalter des System-Controllers
2
Ein-/Ausschalter des Systems
3
Hauptnetzschalter des System-Controllers
4
Hauptnetzschalter der Pumpe
Erste Inbetriebnahme
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software auf dem Datensystemrechner installiert ist. Die erforderlichen USB-Treiber werden automatisch geladen und das Windows™-Betriebssystem kann die Systemmodule erkennen, wenn das System eingeschaltet wird.
  2. Schalten Sie die Pumpe über den Hauptnetzschalter ein.
    Die Hinterspülung wird über die Vanquish-Pumpe eingeschaltet und gesteuert. Jedes Mal, wenn Sie die Pumpe einschalten, führt sie zunächst einen Hinterspülzyklus durch.
  3. Schalten Sie den System-Controller über den Hauptnetzschalter ein.
    Um den System-Controller einzuschalten, genügt es, den Hauptnetzschalter zu betätigen und es ist nicht nötig, den Ein-/Ausschalters zu betätigen. Nachdem der System-Controller gebootet hat, leuchtet die Status-LED.
  4. Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ein.
Nachfolgende Inbetriebnahmen
  1. Schalten Sie den System-Controller über den Ein-/Ausschalter des System-Controllers ein.
  2. Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ein.