Für die System-Interlink-Anschlüsse ist ein spezielles System-Interlink-Kabel erforderlich (Cat. 6-Kabel).
System-Interlink-Kabel
Abbildung: System-Interlink-Kabel
12
Abbildung: System-Interlink-Anschlüsse
Nr.
Beschreibung
-
System-Interlink-Verbindung:
1
Vom Systemsockel zum System-Controller
2
Vom System-Controller zur Pumpe
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den Port System Interlink am Systemsockel an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am System-Controller.
  2. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den Port System Interlink am System-Controller an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink an der Pumpe.