Anschlussübersicht Pumpe
Folgende Anschlüsse befinden sich an der Pumpe:
Elektrische Anschlüsse und Geräteanschlüsse an der Pumpe
Abbildung: Elektrische Anschlüsse und Geräteanschlüsse an der Pumpe
Nr.
Beschreibung
1
Typenschild (Beispiel) mit Angabe von Seriennummer, Teilenummer, Modulnamen, Revisionsnummer (wenn vorhanden), Netzspannung und Nennleistung der Sicherungen
2
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
3
Sicherungshalter
4
Netzbuchse
5
System Interlink-Port
Für das Ein- und Ausschalten des Gerätes über den Vanquish-Systemsockel und Kommunikation zwischen den Geräten
6
Digital I/O-Ports (Dig I/O)
Für den Austausch digitaler Signale mit externen Geräten
Jeder Digital-I/O-Port verfügt über einen Eingang, einen Relaisausgang und einen bidirektionalen Eingang/Ausgang. Informationen zum Anschluss und zur Steckerbelegung finden Sie in Digital I/O.
7
USB-Hub (Stecker Typ "A")
Für den Anschluss anderer Module des Vanquish-Systems
8
USB (Universal Serial Bus) Port (Stecker Typ "B")
Für den Anschluss an andere Module im Vanquish-System oder an den Rechner, auf dem das Datenmanagement-System, zum Beispiel die Software Chromeleon, installiert ist
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie ein USB-Kabel an. Siehe Anschließen eines USB-Kabels.
  2. Schließen Sie die System-Interlink-Kabel an. Siehe Anschließen der System-Interlink-Kabel.
  3. Schließen Sie das Display an den System-Controller an. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
  4. Wenn Sie von Ihrem Computer aus auf den System-Controller zugreifen wollen, schließen Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Port des System-Controllers an. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
  5. Schließen Sie die Netzkabel an. Siehe Anschließen der Netzkabel.
  6. Optional: Führen Sie die Signalkabel und Netzkabel durch die Kabelhalterungen. Siehe Verlegen der Kabel durch die Kabelhalterungen.