Die für den Anwender zugänglichen Komponenten der Pumpe befinden sich direkt hinter den Gerätetüren.
1234356789111213a13b13c13d13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10ABAB
Abbildung: Innenansicht der Pumpe
Nr.
Beschreibung
1
Tastatur zur Bedienung der Pumpe
2
Pumpenkopf A (linker Pumpenkopf)
3
Clips zur Führung von Lösungsmittelschläuchen zu den Pumpenköpfen
4
Pumpenkopf B (rechter Pumpenkopf)
5
Absperrventile
6
Leaksensor
7
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer
8
Drainage-Ablauf
9
Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor)
10
Optionaler Degaser für weitere Systemkomponenten
11
Hinterspülpumpe
12
Kanal für die Durchführung der Schläuche, einschließlich Schlauchführungen
13
Flowmeter, mit:
13a
Flowmeter-Einlass B
13b
Pumpenausgang (Flowmeter-Ausgang)
13c
Flowmeter-Abfallleitung (Purge Out)
13d
Flowmeter-Einlass A