VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Das Gerät ist zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um das Gerät zu greifen und zu transportieren, sind mindestens zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um das Gerät anzuheben oder zu verschieben.
  • Mindestens zwei Personen sind insbesondere erforderlich, wenn die Module in den Systemturm gehoben oder aus dem Systemturm entfernt werden.
  • Verwenden Sie für den Transport des Geräts die Tragegriffe, die mitgeliefert wurden. Transportieren Sie oder heben Sie das Gerät niemals an den Gerätetüren. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder am Gerät.
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, TorxTM T20
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Stellen Sie den Versandkarton auf den Boden und öffnen Sie ihn.
  2. Entnehmen Sie das Zubehör.
  3. Nehmen Sie das Gerät aus dem Versandkarton heraus: Greifen Sie das Gerät dazu an den Tragegriffen. Heben Sie das Gerät langsam und vorsichtig aus dem Versandkarton heraus.
  4. Tragegriffe am Gerät
    Abbildung: Tragegriffe am Gerät
    Nr.
    Komponente
    1
    Tragegriffe
    2
    Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff)
  5. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
  6. Wenn zutreffend:
    Entfernen Sie sonstiges Verpackungsmaterial. Einige Oberflächen wie die Türen des Geräts sind für den Transport durch Folien geschützt. Entfernen Sie etwaige Schutzfolien erst dann von den Oberflächen des Geräts, wenn dieses korrekt im Systemturm positioniert ist.
  7. Greifen Sie das Gerät an den Tragegriffen und transportieren Sie es zum Aufstellungsort, falls es sich noch nicht dort befindet, und positionieren Sie das Gerät im Systemturm. Siehe Anordnung des Systemturms.
  8. TIPP
    Bewahren Sie die Originalverpackung und alle Verpackungsmaterialien auf. Sie benötigen diese Dinge, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren oder verschicken möchten.
  9. Entfernen Sie die Schutzfolien soweit vorhanden von allen Oberflächen.