Die Abmessungen sind wie folgt spezifiziert:
Produkt | Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
---|---|
Basiskonfiguration1 | 45 x 45 x 65 cm |
Pumpe | 19,2 x 42 x 62 cm |
1: Zur Basiskonfiguration gehört der Systemsockel mit System Controller, Pumpe, Display und Solvent Rack, das Display ist an der Pumpe befestigt und befindet sich in einer Position vor dem Solvent Rack |