Die Pumpe ist wie folgt ausgestattet:
  • Binäre Pumpe mit zwei in Serie geschalteten Kolben je Kanal
  • Schwimmend gelagerte Kolben zur Kompensation kleiner mechanischer Toleranzen innerhalb der Spezifikation und damit höhere Robustheit der Pumpe
  • Ein Flowmeter für Flussraten von 100 nL/min bis 100 µL/min;
    bis auf die Systemkapillaren keine Änderungen an der Hardware erforderlich
  • Aktive Hinterspülung für eine hohe Lebensdauer von Kolben und Kolbendichtungen
  • Integrierte automatische Absperrventile verhindern das Austreten von Lösungsmitteln und gewährleisten ein störungsfreies Ansaugen von Lösungsmitteln
Das Vanquish User Interface, das Teil der Standardkonfiguration ist, ist wie folgt ausgestattet:
  • Fortlaufende Systemüberwachung im Hintergrund, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Diagnosemöglichkeiten zur schnellen Fehlerbehebung und für verbesserte Verfügbarkeit
  • Benutzeroberfläche mit Berührungsbildschirm, über die eine Geräteüberwachung, Steuerung und Wartungsunterstützung möglich ist