Um die Kolben feucht zu halten und die Kolbendichtungen zu spülen, verfügt die Pumpe über ein System zur aktiven Kolben­dichtungs­hinterspülung (Hinterspülung). Kolben­hinterspülung trägt dazu bei, die Lebensdauer von Kolben und Kolben­dichtungen zu verlängern; ein Auskristallisieren und die Ablagerung von Partikeln auf den Kolben und Kolben­dichtungen werden verhindert, wodurch andernfalls die Komponenten beschädigt werden könnten.
Die Abbildung zeigt den Flussweg durch die Hinterspülung.
123456
Abbildung: Flussweg durch die Hinterspülung
Nr.
Beschreibung
1
Hinterspülpumpe (Peristaltikpumpe)
2
Peristaltikschlauch (PharMed™ Schlauch)
3+4
Pumpenköpfe
5
Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor)
6
Zum Abfall