Das Vanquish-System wurde für die Aufstellung auf einem Arbeitstisch entwickelt. Wenn ein komplettes Vanquish-System und ggf. weitere Geräte auf dem Arbeitstisch aufgebaut werden soll, muss der Arbeitstisch das Gewicht aller Geräte und Komponenten tragen können, einschließlich der Lösungsmittel.
Die Abmessungen und Gewichte finden Sie in Spezifikationen.
Anforderungen an den Arbeitstisch
Teil | Anforderungen |
---|---|
Aufstellort für den Arbeitstisch | Der Arbeitstisch muss sicher und eben auf einer vibrationsfreien Oberfläche stehen. |
Arbeitstisch |
|
Einzuhaltende Abstände vom System