Prüfen Sie, ob im Drainagesystem die Flüssigkeit ungehindert abfließt:
  1. Gießen Sie Wasser oder Isopropanol in den Ablauf des Solvent-Racks.
  2. Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit am System-Drainage-Ablauf austritt und in den Abfallbehälter abfließt.
  3. Tritt an einer Stelle Flüssigkeit aus, beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit.