Vor dem Aufbau des Systemturms wurde der Systemsockel in den Verschiebemodus versetzt. Deswegen stecken die Systemsockelschlüssel bereits im Systemsockel.
  1. Schieben Sie den Systemturm in Betriebsposition.
  2. Sperren Sie den Systemsockel, indem Sie die Schlüssel wie unten gezeigt drehen.
  3. Sperren des Systemsockels (Ansicht von oben)
    Abbildung: Sperren des Systemsockels (Ansicht von oben)
  4. Ziehen Sie die Schlüssel ab und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, zum Beispiel in der Schublade des Systemsockels.