Beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen, wenn Sie Flussverbindungen anschließen:
Flussverbindungen können mit gefährlichen Substanzen gefüllt sein. Beachten Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
  • Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
    • Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
    • Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
    • Halten Sie die Werkzeuge sauber.
    • Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.
ACHTUNG
Wenn Sie Geräte oder Komponenten im System installieren, spülen Sie diese immer in den Abfall, bevor Sie diese in den Flussweg des Systems aufnehmen. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen der Vanquish Neo-Module in der Vanquish Neo-System-Betriebsanleitung.
TIPP
Komponenten oder Verbindungen im Flussweg zu anderen Modulen im System gegebenenfalls mit Stopfen verschlossen, um die Komponente oder Verbindung während des Transports zu schützen.
Bewahren Sie die Stopfen auf, wenn Sie diese entfernen, um das Gerät im System zu verbinden. Sie benötigen die Stopfen gegebenenfalls, um die Verbindungen wieder zu verschließen, zum Beispiel bei einem künftigen Transport.