Bereiten Sie das Gerät wie folgt für den Transport vor:
Führen Sie die Maßnahmen zur langfristigen Außerbetriebnahme des Geräts durch. Siehe Langfristige Außerbetriebnahme.
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie den System-Controller über den Hauptnetzschalter aus.
Entfernen Sie alle Kabel, Lösungsmittelschläuche und den Hinterspülschlauch.
Verschließen Sie offene Flussverbindungen mit geeigneten Verschlussstopfen, zum Beispiel den Stopfen, die Sie beim Anschließen der Pumpe entfernt haben.
Kontrollieren Sie die Leckage-Wanne und den Drainage-Ablauf. Befindet sich Flüssigkeit darin, saugen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch auf.
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Entfernen Sie, je nach Erfordernis, das Gerät oder den Moduleinschub aus dem Systemturm:
Um das Gerät aus dem Systemturm zu entfernen, folgen Sie den Schritten in Abbauen des Systemturms.
–oder–
Um den Moduleinschub aus dem Gerätegehäuse im Systemturm zu entfernen, folgend Sie den Schritten in Entfernen des Moduleinschubs der Pumpe.