Das Reinigen und Dekontaminieren muss immer von qualifiziertem Personal in geeigneter Schutzausrüstung durchgeführt werden. Beachten Sie stets landesspezifische und lokale Bestimmungen.
ACHTUNG
Wischen Sie alle auf dem System verschütteten Flüssigkeiten sofort auf. Eine längere Einwirkung kann Schäden verursachen.
Dekontaminierung
Eine Dekontaminierung ist zum Beispiel erforderlich, wenn eine Undichtigkeit aufgetreten ist oder Flüssigkeit verschüttet wurde, oder vor Wartung oder Transport des Gerätes. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, um sicherzustellen, dass das Gerät nach der Behandlung sicher gehandhabt werden kann.
Erforderliche Teile
  • Geeignetes Reinigungsmittel (oder Desinfektionsmittel)
  • Gereinigtes Wasser
  • Fusselfreie Tücher oder Papiertücher
VORSICHT
Explosive Gasmischungen aus alkoholhaltigen Reinigungsmitteln
Alkoholhaltige Reinigungsmittel können an der Luft entzündliche und explosive Gasmischungen erzeugen.
  • Verwenden Sie solche Reinigungsmittel nur, wenn erforderlich und nur in ausreichend belüfteten Räumen.
  • Vermeiden Sie offene Flammen oder übermäßige Wärmeeinwirkung während der Reinigung.
  • Wischen Sie die gereinigten Komponenten nach der Reinigung gründlich trocken. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nicht vollständig trocken ist.
ACHTUNG
Beachten Sie Folgendes:
  • Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, welche die Systemoberflächen nicht beschädigen.
  • Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen niemals scharfe Werkzeuge oder Bürsten.
  • Verwenden Sie keine Sprays für die Reinigung.
  • Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in den Flussweg gelangt.
  • Verwenden Sie kein übermäßig nasses Tuch oder Feuchttücher für die Reinigung. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die funktionalen Bauteile des Gerätes gelangen. Flüssigkeiten können einen Kurzschluss auslösen, wenn sie in Kontakt mit elektronischen Komponenten kommen.
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Wischen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, trockenen, weichen, fusselfreien Tuch oder Reinigungstuch ab. Feuchten Sie das Tuch oder Reinigungstuch gegebenenfalls mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel an.
  2. Lassen Sie das Reinigungsmittel wie vom Hersteller empfohlen einwirken.
  3. Wischen Sie alle gereinigten Oberflächen mit gereinigtem Wasser nach, damit alle Reinigungsmittelreste entfernt werden.
  4. Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Reinigungstuch.