Über die Tastatur im Gerät können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken einer Taste bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
Wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist oder vom Vanquish User Interface gesteuert wird, sind einige Funktionen auf der Tastatur nicht verfügbar (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).
STATUS
Über die STATUS-LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen.
Wenn die Gerätetüren geschlossen sind, zeigt die LED-Leiste an der Vorderseite den Betriebszustand an.
Weitere Informationen zur Statusanzeige finden Sie in Statusanzeigen.
MUTE ALARM
Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache für die Undichtigkeit innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal.
SELECT
Durch Drücken der Taste wird der Pumpenkopf ausgewählt, für den Sie eine DOCK-Funktion über die Tastatur ausführen können. Die LEDs neben der Taste zeigen die Auswahl an:
LED | Beschreibung |
---|---|
LED L = grün | Linker Pumpenkopf ist ausgewählt |
LED R = grün | Rechter Pumpenkopf ist ausgewählt |
Bevor Sie über die Tastatur eine DOCK-Funktion ausführen, wählen Sie den Pumpenkopf, für den Sie die Aktion ausführen möchten.
DOCK
Durch Drücken dieser Taste wird der gewählte Pumpenkopf in die geeignete Position für Wartungsarbeiten gebracht, zum Beispiel für den Tausch von Pumpenkopf oder Kolben.
Wenn sich der Pumpenkopf in der Position für Wartungsarbeiten befindet, beginnt die LED neben der Taste FLOW grün zu blinken. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Pumpenkopf in die Betriebsposition zurückgefahren. Die LED blinkt nicht mehr grün.
PURGE
Reserviert für zukünftige Verwendung. Informationen zum Purgen finden Sie unter Purgen (Übersicht).
FLOW
Durch Drücken der Taste wird der Fluss gestartet oder gestoppt, wobei die gewählte Flussrate und die Lösungsmittelzusammensetzung berücksichtigt werden.
Die LEDs L und R neben der Taste beziehen sich auf den linken bzw. rechten Pumpenkopf und zeigen Folgendes an:
LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Der Pumpenfluss ist ausgeschaltet oder Null. |
Grün | Der Pumpenkopf fördert. |
Grün, blinkend | Der Pumpenkopf befindet sich in der Position für Wartungsarbeiten. |
Wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist
Die Tastenfunktion ist wie folgt, wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist:
Es läuft keine Injektion oder Sequenz:
Auf der Tastatur stehen alle Funktionen zur Verfügung.
Es läuft eine Injektion oder Sequenz:
Die Funktion MUTE ALARM steht weiterhin auf der Tastatur zur Verfügung, so dass Sie das akustische Signal für den aktuellen Alarm abschalten können.
Wenn das Gerät vom Vanquish User Interface gesteuert wird
Wenn das Gerät vom Vanquish User Interface gesteuert wird, z.B. wenn ein Skript läuft, steht lediglich die Funktion MUTE ALARM weiterhin auf der Tastatur zur Verfügung, so dass Sie das akustische Signal für den aktuellen Alarm abschalten können.