Das System wird hauptsächlich über einen Rechner gesteuert, auf dem die Chromatographie-Software installiert ist, sowie über das Vanquish User Interface.
Zusätzlich stehen folgende Bedienelemente am System zur Verfügung:
  • Tastaturen:
    Über die Tasten können Sie einige Funktionen direkt an der Pumpe ausführen.
  • Statusanzeigen:
    Über die Statusanzeigen können Sie schnell den Betriebszustand des Systems erkennen. Im System gibt es folgende Statusanzeigen:
    • LED-Statusleiste vorne unten an der Pumpe.
    • STATUS-LEDs auf der Tastatur der Pumpe.
    • Status-LED am System-Controller